주요 문서
860068P
Avanti
24:1 CPE (d18:1/24:1)
Avanti Research - A Croda Brand (860068P), powder
동의어(들):
N-nervonoyl-D-erythro-sphingosylphosphoethanolamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C44H87N2O6P
CAS Number:
Molecular Weight:
771.15
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (860068P-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand (860068P)
지질 유형
sphingolipids
deuterated lipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
포장
5mL glass amber screw cap vial (860068P-1mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)