주요 문서
860122W
Avanti
C18:0-d7 GM3 Ceramide (d18:1/18:0-d7)
new
from synthetic
동의어(들):
C18:0-d7 GM3 Ganglioside (Neu5Aca2,3Galb1,4Glcb-Ceramide(d18:1/18:0-d7))
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C59H101D7N2O21
Molecular Weight:
1188.53
UNSPSC 코드:
12352211
생물학적 소스
synthetic
분석
≥99% (TLC)
형태
methanol solution
포장
pkg of 1 × 100 μg (860122W-100UG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
sphingolipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CO[C@@H]1OC(CO)[C@@H](O[C@@H]2OC(CO)[C@H](O)C(O[C@@]3(CC(O)[C@@H](NC(C)=O)C(O3)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(O)=O)C2O)C(O)C1O)C(O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC
애플리케이션
Lipids research
포장
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (860122W-100UG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
49.5 °F - closed cup
Flash Point (°C)
9.7 °C - closed cup