주요 문서
860437P
Avanti
Galactosyl(α)Sphingsosine(D18:1)
powder, Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
D-galactosyl-α 1-1’-D-erythro-sphingsosine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H47NO7
CAS Number:
Molecular Weight:
461.63
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
형태
powder
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
포장
pkg of (pkg of 1 X 1 mg (860437P-1MG))
지질 유형
sphingolipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@@H](OC[C@H](N)[C@H](O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC)O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]1O
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860437P-1MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable