주요 문서
860475P
Avanti
1-deoxy-L-threo-sphinganine-d3
Avanti Research - A Croda Brand 860475P, powder
동의어(들):
1-deoxy-L-threo-sphinganine-d3 (2S,3S)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H36D3NO
CAS Number:
Molecular Weight:
288.53
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
형태
powder
포장
pkg of 1 × 500 μg (860475P-500ug)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 860475P
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCC[C@@](O)([H])[C@](N)([H])C([2H])([2H])[2H]
일반 설명
1-deoxy-L-threo-sphinganine-d3 is a deuteriated sphinganine.
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860475P-500ug)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3