Key Documents
880175P
Avanti
C16 Ceramide-suc-PEG2K-maleimide
new
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
N-palmitoyl-sphingosine-{1-[succinyl(polyethylene glycol)2000]-N-maleimide}
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C135H258N4O52
Molecular Weight:
2769.49
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.79
생물학적 소스
synthetic
분석
>99 (TLC)
형태
powder
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
polymerizable lipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
애플리케이션
Targeted drug delivery
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable