추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
특징
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
구성
Acetaldehyde-DNPH
Acetone-DNPH
Acrolein-DNPH
Benzaldehyde-DNPH
2-Butanone-DNPH
n-Butyraldehyde-DNPH
Crotonaldehyde-DNPH
Formaldehyde-DNPH
Hexaldehyde-DNPH
Methacrolein-DNPH
Propionaldehyde-DNPH
m-Tolualdehyde-DNPH
Valeraldehyde-DNPH
포장
ampule of 1.2 mL
제조업체/상표
Cerilliant®
농도
15 μg/mL each component in acetonitrile (as Aldehyde/Ketone)
응용 분야
environmental
형식
multi-component solution
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
2-Butanone-2,4-dinitrophenylhydrazone
Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
Acetone-2,4-dinitrophenylhydrazone
Acrolein-2,4-dinitrophenylhydrazone
Benzaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
Crotonaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
Formaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
Hexaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
Methacrolein-2,4-dinitrophenylhydrazone
m-Tolualdehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone
Butyraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
Propionaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
Valeraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
모두 보기 (13)
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
35.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
2 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.