추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
양식
liquid
특징
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
포장
ampule of 1 mL
제조업체/상표
Cerilliant®
농도
1.0 mg/mL in methanol
기술
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
응용 분야
clinical testing
형식
single component solution
저장 온도
−20°C
SMILES string
CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4cccnc24
InChI
1S/C17H19N3/c1-19-9-10-20-16(12-19)15-7-3-2-5-13(15)11-14-6-4-8-18-17(14)20/h2-8,16H,9-12H2,1H3
InChI key
RONZAEMNMFQXRA-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152) , HTR2A(3356) , HTR2C(3358)
일반 설명
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
49.5 °F - closed cup
Flash Point (°C)
9.7 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
문서
Analysis of 20 pharmaceutical compounds in calf serum using Supel™ Swift HLB SPE cartridge for cleanup and LC-MS determination and another commercially available HLB cartridge for comparison.