분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white
solubility
DMSO: 8 mg/mL, clear
SMILES string
CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4cccnc24
InChI
1S/C17H19N3/c1-19-9-10-20-16(12-19)15-7-3-2-5-13(15)11-14-6-4-8-18-17(14)20/h2-8,16H,9-12H2,1H3
InChI key
RONZAEMNMFQXRA-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152) , DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815) , HRH1(3269) , HTR1A(3350) , HTR2A(3356) , HTR2C(3358) , HTR7(3363)
mouse ... Slc6a2(20538)
rat ... Adra1a(29412) , Drd1a(24316) , Drd2(24318) , Htr1a(24473) , Htr2a(29595) , Htr2c(25187) , Slc6a3(24898) , Slc6a4(25553)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)