추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
API family
morphine
CofA
current certificate can be downloaded
포장
pkg of 1 g
응용 분야
pharmaceutical
저장 온도
-10 to -25°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)O.N6([C@H]7[C@H]8[C@@]9([C@@H](Oc%10c9c(ccc%10O)C7)[C@H](C=C8)O)CC6)C.N1([C@H]2[C@H]3[C@@]4([C@@H](Oc5c4c(ccc5O)C2)[C@H](C=C3)O)CC1)C.O.O.O.O.O
InChI key
GRVOTVYEFDAHCL-RTSZDRIGSA-N
일반 설명
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
분석 메모
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
기타 정보
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.