V-063
Pantothenic acid-13C3,15N hemicalcium salt solution
100 μg/mL (90:10 Methanol:Water, (as free acid)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
양식
liquid
특징
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
포장
ampule of 1 mL
제조업체/상표
Cerilliant®
농도
100 μg/mL (90:10 Methanol:Water, (as free acid))
기술
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
응용 분야
clinical testing
형식
single component solution
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Ca+2].[15NH]([13CH2][13CH2][13C](=O)[O-])C(=O)[C@H](O)C(CO)(C)C.[15NH]([13CH2][13CH2][13C](=O)[O-])C(=O)[C@H](O)C(CO)(C)C
InChI
1S/2C9H17NO5.Ca/c2*1-9(2,5-11)7(14)8(15)10-4-3-6(12)13;/h2*7,11,14H,3-5H2,1-2H3,(H,10,15)(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*7-;/m00./s1/i2*3+1,4+1,6+1,10+1;
InChI key
FAPWYRCQGJNNSJ-DXAJRXMUSA-L
일반 설명
법적 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
49.5 °F - closed cup
Flash Point (°C)
9.7 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객