05-623-Z
Anti-RNA polymerase II Antibody, clone CTD4H8, Ascites Free
clone CTD4H8, from mouse
동의어(들):
DNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1, RNA polymerase II subunit B1, DNA-directed RNA polymerase II subunit A, DNA-directed RNA polymerase III largest subunit, RNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
CTD4H8, monoclonal
종 반응성
mouse, yeast, rat, human
기술
ChIP: suitable (ChIP-seq)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
동형
IgG1κ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... POLR2A(5430)
mouse ... Polr2A(20020)
rat ... Polr2A(363633)
일반 설명
면역원
애플리케이션
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Immunocytochemistry Analysis: A 1:50 and 1:250 dilution from a representative lot detected RNA polymerase II in HeLa and A431 cells, respectively.
품질
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected RNA polymerase II in 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable