주요 문서
1.00658
Supelco
Acetone
for gas chromatography MS SupraSolv®
동의어(들):
Propanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3COCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
58.08
Beilstein:
635680
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
200-662-2
NACRES:
NA.03
분석:
≥99.8% (GC)
기술:
GC/MS: suitable
bp:
56 °C/760 mmHg (lit.)
vapor pressure:
184 mmHg ( 20 °C)
vapor density
2 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
184 mmHg ( 20 °C)
제품 라인
SupraSolv®
분석
≥99.8% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
465 °C (DIN 51794)
효능
5800 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
13.2 %
기술
GC/MS: suitable
불순물
≤0.05% Water
증발 잔류물
≤3.0 mg/L
색상
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
용량
1000  g/kg water absorbing capacity
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
전이 온도
flash point <-20 °C
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI key
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Acetone′s luminesence intensity is dependent upon the solution components . The absorption of UV light by acetone, results in its photolysis and the production of radials .
기타 정보
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
법적 정보
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
1.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-17.0 °C - closed cup
문서
Pesticide analysis, SPME Fiber, supelco spme fiber, direct immersion spme, pesticide analysis methods, pesticide analysis by gc-ms, DI-SPME, overcoated SPME, overcoated fibers, soy milk analysis