주요 문서
1.03702
Supelco
Water
suitable for GC/MS, SupraSolv®
동의어(들):
DI water, Deionized water
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
18.02
Beilstein:
2050024
MDL number:
UNSPSC 코드:
41104213
NACRES:
NA.03
product name
Water, for gas chromatography MS SupraSolv®
vapor pressure
23 hPa ( 20 °C)
Quality Level
제품 라인
SupraSolv®
형태
liquid
기술
GC/MS: suitable
불순물
≤30 ppb TOC
증발 잔류물
≤5.0 mg/L
색상
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
Identity (IR-spectrum): passes test
Colour: ≤ 10 Hazen
Evaporation residue: ≤ 5.0 mg/l
TOC: ≤ 30 ppb
기타 정보
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
법적 정보
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
문서
High-Performance Thin-Layer chromatography (HPTLC) quantification of methylglyoxal (MGO) in complex and matrix rich manuka honey offering quick sample preparation, high-matrix tolerance, and high-throughput.
관련 콘텐츠
가스 크로마토그래피(GC)는 가스상에서 휘발성 화합물을 분리하고 분석하는 데 사용되는 일반적인 분석 기법입니다. 많은 산업에서 품질 관리 및 혼합물 내 화합물을 식별 및/또는 정량화하는 데 GC를 사용합니다.
Gas chromatography separates volatile compounds in the gas phase, applied in various industries for quality control.