주요 문서
1.02703
Supelco
Copper
fine powder particle size < 63 µm (> 230 mesh ASTM) EMSURE®
동의어(들):
Copper
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Cu
CAS Number:
Molecular Weight:
63.55
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141711
EC 인덱스 번호:
231-159-6
NACRES:
NA.21
Quality Level
제품 라인
EMSURE®
분석
≥99% (complexometric)
양식
solid
불순물
≤0.02% Substances insoluble in nitric acid
mp
1083 °C
density
8.96 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
1290 kg/m3
양이온 미량물
Ag: ≤0.002%
As: ≤0.0005%
Fe: ≤0.005%
Mn: ≤0.001%
P: ≤0.001%
Pb: ≤0.01%
Sb: ≤0.001%
Sn: ≤0.01%
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI key
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
결합
Replaces: CX1925-4; CX1925-2; CX1925
분석 메모
Assay (complexometric): ≥ 99 %
Substances insoluble in nitric acid: ≤ 0.02 %
P (phosphorus): ≤ 0.001 %
Ag (Silver): ≤ 0.002 %
As (Arsenic): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
Mn (Manganese): ≤ 0.001 %
Pb (Lead): ≤ 0.01 %
Sb (Antimony): ≤ 0.001 %
Sn (Tin): ≤ 0.01 %
법적 정보
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
FlameEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 1
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable