Merck
모든 사진(8)
주요 문서
1.04368
Supelco
Hexane, mixture of isomers
≥95% (GC), suitable for UV/Vis spectroscopy, EMPLURA®
동의어(들):
Hexane, n-Hexane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)4CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
86.18
Beilstein:
1730733
MDL number:
UNSPSC 코드:
12191502
EC 인덱스 번호:
203-777-6
NACRES:
NA.21
분석:
≥95% (GC)
기술:
UV/Vis spectroscopy: suitable
bp:
69 °C (lit.)
vapor pressure:
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
제품명
n-Hexane, EMPLURA®
vapor density
~3 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
제품 라인
EMPLURA®
분석
≥95% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
453 °F
효능
25000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
7.7 %
기술
UV/Vis spectroscopy: suitable
불순물
≤0.005% Free acid (as acetic acid)
≤0.02% Water
refractive index
n20/D 1.375 (lit.)
동점도
0.50 cSt(20 °C)
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
전이 온도
flash point -22 °C
density
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-30°C
SMILES string
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
분석 메모
Purity (GC): ≥ 95.0 %
Identity (IR): conforms
Free acid (as acetic acid): ≤ 0.005 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.6590 - 0.6620
Readily carbonizable substances: conforms
Water: ≤ 0.02 %
법적 정보
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-7.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-22 °C - closed cup
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2
프로토콜
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.
관련 콘텐츠
머크의 산, 염기, 용매용 인체공학적 1 L HDPE 시약용기는 실험실에서 유해화학물질을 주입하고 취급할 때 실험실 안전을 확보할 수 있다는 점에서 화학용 유리 시약용기의 대안이 될 수 있습니다.
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.