주요 문서
1.12518
Millipore
Florisil® (0.150-0.250 mm)
for column chromatography
동의어(들):
Florisil® (0.150-0.250 mm)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41115711
EC 인덱스 번호:
215-681-1
Quality Level
pH
9.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
저장 온도
no temp limit
분석 메모
Sieve analysis (dry sieving; >0,15 mm): ≥ 80 %
pH-value: 9.0 - 10.0
법적 정보
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable