Key Documents
1.25060
Millipore
Fractogel® EMD SE Hicap (M)
MiniChrom Fractogel® SE Hicap (M), volume 1 mL, prepacked column
동의어(들):
MiniChrom Column Fractogel® SE Hicap (M), 1 ml
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
형태
prepacked column
column I.D. × L
8 mm × 20 mm
용적
1 mL
저장 온도
15-25°C
일반 설명
8 x 20mm
분석 메모
Appearance: passes test
법적 정보
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany