Merck
1.37035
SAFC
Acetic acid 1 mol/L
EMPROVE® EXPERT
의약품 제조
동의어(들):
Acetic acid solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
60.05
Beilstein:
506007
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352301
Quality Level
제품 라인
EMPROVE® EXPERT
양식
liquid
pH
3 (20 °C in H2O)
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
15-25°C
SMILES string
CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable