주요 문서
1.93607
Supelco
Sodium hypochlorite solution
~4 % (w/w) (available chlorine)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
Grade
laboratory grade
제품 라인
EMPLURA®
양식
solution
농도
~4 % (w/w) (available chlorine)
pH
12-13 (20 °C, 68 °F)
bp
102 °C/1,013  hPa
mp
-20 °C (-4 °F)
solubility
water: soluble
density
1.22 g/cm3 at 20 °C (68 °F)
응용 분야
industrial hygiene
저장 온도
20-25°C
SMILES string
[O-]Cl.[Na+]
InChI
1S/ClHO.Na/c1-2;/h2H;
InChI key
KQPBSBAEBKRAAU-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
포장
1.93607.1021: 1 L Minimum Order Quantity: 8
1.93607.5021: 5 L Minimum Order Quantity: 4
1.93607.9026: 25 kg, Minimum order quantity: 1
법적 정보
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
CorrosionEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
보충제 위험성
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable