208925
(S)-(+)-Camptothecin
from Camptotheca acuminata, ≥95% (HPLC), solid, DNA topoisomerase I inhibitor, Calbiochem
동의어(들):
Camptothecin, Camptotheca acuminata, 4-Ethyl-4-hydroxy-1H-pyrano[3ʹ,4ʹ:6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)dione
About This Item
추천 제품
제품명
Camptothecin, Camptotheca acuminata, A cell-permeable DNA topoisomerase I inhibitor.
Quality Level
설명
Merck USA index - 14, 1735
분석
≥95% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
색상
pale yellow
solubility
DMSO: 10 mg/mL
methanol: 40 mg/mL
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N21Cc3c(nc5c(c3)cccc5)C2=CC4=C(COC(=O)[C@]4(O)CC)C1=O
InChI
1S/C20H16N2O4/c1-2-20(25)14-8-16-17-12(7-11-5-3-4-6-15(11)21-17)9-22(16)18(23)13(14)10-26-19(20)24/h3-8,25H,2,9-10H2,1H3/t20-/m0/s1
InChI key
VSJKWCGYPAHWDS-FQEVSTJZSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
DNA topoisomerase 1
경고
제조 메모
재구성
기타 정보
Staron, K., et al. 1994. Carcinogenesis 15, 2953.
Tanizawa, A., et al. 1994. J. Natl. Cancer Inst. 86, 836.
Gorczyca, W., et al. 1993. Toxicol. Lett.67, 249.
Onishi, Y., et al. 1993. Biochim. Biophys. Acta1175, 147.
Pantazis, P., et al. 1993. Int. J. Cancer53, 863.
Morham, S.G., and Shuman, S. 1992. J. Biol. Chem.267, 15984.
Hertzberg, R.P., et al. 1990. Biochem. J.28, 4629.
Hertzberg, R.P., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 19287.
Hsiang, Y.H., et al. 1985. J. Biol. Chem.260, 14873.
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable