제품명
β-Sitosterol, Common plant steroid that possesses anticholesteremic properties.
Quality Level
설명
Merck USA index - 14, 8556
분석
≥75% (β-sitosterol, GC)
≥95% sterol basis
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
불순물
≤2.5% (GC)
색상
white
solubility
chloroform: 5 mg/mL
배송 상태
ambient
저장 온도
10-30°C
SMILES string
O[C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CC[C@H](C(C)C)CC)C)(CC3)C)CC=C2C1)C
InChI
1S/C29H50O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h10,19-21,23-27,30H,7-9,11-18H2,1-6H3/t20-,21-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
InChI key
KZJWDPNRJALLNS-VJSFXXLFSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
Anticholesteremic properties
경고
기타 정보
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable