주요 문서
5.89590
Sigma-Aldrich
Hexane
95%, anhydrous
동의어(들):
n-Hexane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)4CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
86.18
Beilstein:
1730733
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
NACRES:
NA.22
제품명
Hexane, 95%, anhydrous
Grade
anhydrous
Quality Level
vapor density
~3 (vs air)
vapor pressure
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
분석
95%
autoignition temp.
453 °F
expl. lim.
7.7 %
refractive index
n20/D 1.375 (lit.)
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
density
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-7.6 °F
Flash Point (°C)
-22 °C