648463
Triton™ X-100 Solution
10% in H₂O, PROTEIN GRADE®
동의어(들):
Triton™ X-100, Polyethylene Glycol- p-isooctylphenyl Ether, Octylphenoxypolyethoxyethanol, Polyethylene Glycol-p-isooctylphenyl Ether, Octylphenoxypolyethoxyethanol, t-Octylphenoxypolyethoxyethanol, Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether
About This Item
추천 제품
제품명
Triton™ X-100, PROTEIN GRADE® Detergent, 10% Solution, Sterile-Filtered, Non-ionic detergent useful for isolation of membrane proteins.
설명
Merck USA index - 14, 6761
Quality Level
양식
liquid
분자량
micellar avg mol wt 80,000
average mol wt 625
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
응집 번호
100-155
불순물
<200 μM Aldehyde
<200 μM peroxide
색상
clear
전도도
<50 μmho
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
전이 온도
cloud point 65 °C
pour point ~7 °C
solubility
water: soluble
HLB
13.5
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
InChI key
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
포장
경고
기타 정보
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
프로토콜
Cultivate ReNcell® human neural stem cells in 3D hydrogels for high-throughput screening using the TrueGel3D® HTS Hydrogel Plate with this protocol.
TrueGel3D® Hydrogel Plate protocol guides high-throughput culture of human adipose MSCs for screening applications.