주요 문서
8.00640
Sigma-Aldrich
2-Hydroxybenzaldehyde
for synthesis
동의어(들):
2-Hydroxybenzaldehyde, Salicylaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H6O2
CAS Number:
Molecular Weight:
122.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352114
EC 인덱스 번호:
201-961-0
NACRES:
NA.22
vapor pressure
0.79 hPa ( 25 °C)
Quality Level
분석
≥99% (GC)
형태
liquid
효능
520 mg/kg LD50, oral (Rat)
3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6-8 (20 °C in H2O)
mp
-7 °C
전이 온도
flash point 78 °C
density
1.17 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-5,9H
InChI key
SMQUZDBALVYZAC-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.165 - 1.167
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
170.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
77 °C - closed cup