주요 문서
8.07501
Sigma-Aldrich
2-Pentanol
for synthesis
동의어(들):
2-Pentanol, Methyl propyl carbinol, sec-n-Amyl alcohol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2CH2CH(OH)CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
88.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
227-907-6
NACRES:
NA.22
vapor pressure
3 hPa ( 20 °C)
Quality Level
양식
liquid
autoignition temp.
330 °C
효능
1470 mg/kg LD50, oral (Rat)
5250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.2-10.5 % (v/v)
bp
119 °C/1013 hPa
mp
-50 °C
전이 온도
flash point 41 °C
density
0.81 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
OC(CCC)C
InChI
1S/C5H12O/c1-3-4-5(2)6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI key
JYVLIDXNZAXMDK-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
93.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
34 °C - closed cup