주요 문서
8.07502
Sigma-Aldrich
3-Pentanol
for synthesis
동의어(들):
3-Pentanol, Diethyl carbinol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C2H5)2CHOH
CAS Number:
Molecular Weight:
88.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
209-526-7
NACRES:
NA.22
vapor pressure
11.69 hPa ( 25 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
형태
liquid
autoignition temp.
360 °C
효능
1870 mg/kg LD50, oral (Rat)
2066 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.2-8 % (v/v)
bp
115-116 °C/1013 hPa
mp
-8 °C
전이 온도
flash point 33 °C
solubility
55 g/L
density
0.82 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C5H12O/c1-3-5(6)4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI key
AQIXEPGDORPWBJ-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
3-Pentanol for synthesis. CAS No. 584-02-1, EC Number 209-526-7.
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.820 - 0.821
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
93.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
34 °C - closed cup