주요 문서
8.14807
Sigma-Aldrich
1,13-Diamino-4,7,10-trioxatridecane
for synthesis
동의어(들):
1,13-Diamino-4,7,10-trioxatridecane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H24N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
220.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
EC 인덱스 번호:
224-207-2
NACRES:
NA.22
vapor pressure
<0.001 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
260 °C
효능
3160 mg/kg LD50, oral (Rat)
2500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.1-4.5 % (v/v)
pH
>12 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
146-148 °C/1 hPa
mp
-32 °C
전이 온도
flash point 139 °C
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[N+H3]CCCOCCOCCOCCC[N+H3]
InChI
1S/C10H24N2O3/c11-3-1-5-13-7-9-15-10-8-14-6-2-4-12/h1-12H2/p+2
InChI key
JCEZOHLWDIONSP-UHFFFAOYSA-P
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.003 - 1.008
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
282.2 °F
Flash Point (°C)
139 °C