주요 문서
8.18116
Sigma-Aldrich
1,8-Diamino-3,6-dioxaoctane
for synthesis
동의어(들):
1,8-Diamino-3,6-dioxaoctane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H16N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
148.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
EC 인덱스 번호:
213-203-6
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
전이 온도
flash point 121 °C
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
NCCOCCOCCN
InChI
1S/C6H16N2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-8H2
InChI key
IWBOPFCKHIJFMS-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.011 - 1.014
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
픽토그램
CorrosionExclamation markHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
249.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
121 °C - closed cup