주요 문서
8.18469
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trichlorophenol
for synthesis
동의어(들):
2,4,6-Trichlorophenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H3Cl3O
CAS Number:
Molecular Weight:
197.45
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
201-795-9
NACRES:
NA.22
vapor pressure
0.035 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥97.0% (GC)
양식
powder
효능
887 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
244-246 °C/1013 hPa
mp
65-68 °C
전이 온도
flash point 99 °C
solubility
0.8 g/L
density
1.675 g/cm3 at 25 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Clc1c(c(cc(c1)Cl)Cl)O
InChI
1S/C6H3Cl3O/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H
InChI key
LINPIYWFGCPVIE-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 65 °C
Melting range (upper value): ≤ 68 °C
Identity (IR): passes test
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
210.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
99 °C - closed cup