주요 문서
8.18806
Sigma-Aldrich
Triethylsilane
for synthesis
동의어(들):
Triethylsilane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C2H5)3SiH
CAS Number:
Molecular Weight:
116.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
EC 인덱스 번호:
210-535-3
NACRES:
NA.22
vapor pressure
>1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
반응 적합성
reagent type: reductant
bp
107-109 °C/1013 hPa
전이 온도
flash point -6 °C
density
0.73 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Si](CC)(CC)CC
InChI
1S/C6H15Si/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI key
QXTIBZLKQPJVII-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.730 - 0.732
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
21.2 °F
Flash Point (°C)
-6 °C