주요 문서
8.18821
Sigma-Aldrich
Ethoxytrimethylsilane
for synthesis
동의어(들):
Ethoxytrimethylsilane, Trimethylethoxysilane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5OSi(CH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
118.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
EC 인덱스 번호:
217-370-6
NACRES:
NA.22
vapor pressure
533 hPa ( 56 °C)
Quality Level
분석
≥97.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
280 °C
expl. lim.
1.5-16.5 % (v/v)
bp
75-76 °C/1013 mbar
전이 온도
flash point -18 °C
density
0.76 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Si](OCC)(C)(C)C
InChI
1S/C5H14OSi/c1-5-6-7(2,3)4/h5H2,1-4H3
InChI key
RSIHJDGMBDPTIM-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.756 - 0.759
Identity (IR): passes test
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-3.1 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-19.5 °C - closed cup