주요 문서
8.20242
Sigma-Aldrich
Dibutyl disulfide
for synthesis
동의어(들):
Dibutyl disulfide, Butyl disulfide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)3SS(CH2)3CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
178.36
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352113
EC 인덱스 번호:
211-091-3
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥97.0% (GC)
형태
liquid
expl. lim.
0.8 % (v/v)
mp
-94 °C
전이 온도
flash point 93 °C
density
0.94 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C8H18S2/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI key
CUDSBWGCGSUXDB-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.936 - 0.938
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
199.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
93 °C - closed cup