주요 문서
8.20258
Sigma-Aldrich
5-Isopropyl-2-methylphenol
for synthesis
동의어(들):
5-Isopropyl-2-methylphenol, 2-Methyl-5-isopropylphenol, Isothymol, Carvacrol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
2-(CH3)-5-[CH(CH3)2]C6H3OH
CAS Number:
Molecular Weight:
150.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
207-889-6
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥97.0% (GC)
양식
liquid
효능
810 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
3 °C
전이 온도
flash point >100 °C
solubility
1.25 g/L
density
0.98 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Oc1c(ccc(c1)C(C)C)C
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4-7,11H,1-3H3
InChI key
RECUKUPTGUEGMW-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.976 - 0.978
Identity (IR): passes test
픽토그램
CorrosionExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
212.0 °F
Flash Point (°C)
> 100 °C