주요 문서
8.20825
Sigma-Aldrich
Methyl phenyl sulfide
for synthesis
동의어(들):
Methyl phenyl sulfide, Thioanisole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H8S
CAS Number:
Molecular Weight:
124.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352113
EC 인덱스 번호:
202-878-2
NACRES:
NA.22
vapor pressure
38.5 Pa ( 20 °C)
Quality Level
양식
liquid
효능
891 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
188 °C/1013 hPa
mp
-17 °C
전이 온도
flash point 73 °C
density
1.05 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
S(C)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8S/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI key
HNKJADCVZUBCPG-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
163.4 °F
Flash Point (°C)
73 °C