주요 문서
8.22194
Sigma-Aldrich
(-)-Quinine hydrochloride dihydrate
for synthesis
동의어(들):
(-)-Quinine hydrochloride dihydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H25ClN2O2 · 2H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
396.91
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
205-001-1
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥99.0% (acidimetric)
양식
powder
효능
620 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
115 °C (decomposition)
전이 온도
flash point 122 °C
solubility
62.5 g/L
벌크 밀도
310 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Cl.N21[C@@H](C[C@H]([C@H](C2)C=C)CC1)[C@H](O)c3c4c(ncc3)ccc(c4)OC.O.O
InChI
1S/C20H24N2O2.ClH.2H2O/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;;;/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3;1H;2*1H2/t13-,14+,19-,20+;;;/m0.../s1
InChI key
MPQKYZPYCSTMEI-FXXIJDEQSA-N
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (calculated on dried substance): -258.0 - -245.0 °
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation markHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1