주요 문서
8.41321
Sigma-Aldrich
Citraconic anhydride
for synthesis
동의어(들):
Citraconic anhydride, Methylmaleic anhydride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H4O3
CAS Number:
Molecular Weight:
112.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
210-459-0
NACRES:
NA.22
vapor pressure
1.3 hPa ( 47 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
형태
liquid
효능
2600 mg/kg LD50, oral (Rat)
218 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
213-214 °C/1013 hPa
mp
7-8 °C
전이 온도
flash point 111 °C
density
1.243 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C5H4O3/c1-3-2-4(6)8-5(3)7/h2H,1H3
InChI key
AYKYXWQEBUNJCN-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.241 - 1.246
Identity (IR): passes test
픽토그램
CorrosionHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
231.8 °F
Flash Point (°C)
111 °C