제품명
Anti-c-Fos Antibody, from rabbit, purified by affinity chromatography
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
정제법
affinity chromatography
종 반응성
human, rat
종 반응성(상동성에 의해 예측)
sheep (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
기술
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... FOS(2353)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected c-Fos in rat pons and rat cerebellum tissues.
품질
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected c-Fos in 10 µg of PMA(TPA) treated HeLa cell lysate.
표적 설명
분석 메모
PMA(TPA) treated HeLa cell lysate
기타 정보
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable