제품명
tert-Butyl methyl ether, OmniSolv®
vapor pressure
268 hPa ( 20 °C)
Quality Level
제품 라인
OmniSolv®
분석
≥99.5% (GC)
양식
liquid
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
불순물
≤0.05% Water (H2O)
≤1 ppm Peroxide (as H2O2)
≤5 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
증발 잔류물
≤1 ppm
색상
APHA: ≤10
bp
55.3 °C/1013 hPa
mp
-108.6 °C
전이 온도
flash point -28 °C
solubility
42 g/L
density
~0.74 g/cm3 at 20 °C
UV 흡수
λ: 210 nm Amax: ≤0.75
λ: 220 nm Amax: ≤0.50
λ: 225 nm Amax: ≤0.30
λ: 250 nm Amax: ≤0.10
λ: 270 nm Amax: ≤0.01
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
SMILES string
O(C(C)(C)C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
InChI key
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
제조 메모
분석 메모
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
-18.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-28 °C - closed cup