주요 문서
SLGPX13
Millipore
Millex polyethersulfone syringe filter
pore size 0.22 μm, diam. 13 mm, non-sterile, hydrophilic
동의어(들):
0.22 μm PES syringe filter, Millex-GP syringe filter, Millipore Express® PES syringe filter, disposable syringe filter, polyethersulfone syringe filter, syringe filter
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
material
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
Quality Level
Agency
suitable for DIN 38407-42
suitable for GB 31604.35-2016
무균
non-sterile
제품 라인
Millex
특징
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
제조업체/상표
Millex
파라미터
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
기술
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
fast flow filtration: suitable
low protein-binding filtration: suitable
높이
21 mm
직경
13 mm
여과 면적
0.8 cm2
용적
10 mL
색상
green
공극 크기
0.22 μm
입력
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
버블 포인트(bubble point)
≥4.1 bar, air with water at 23 °C
피팅
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
배송 상태
ambient
법적 정보
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
문서
Discover an LC-MS/MS method for the analysis of 16 per- and polyfluoroalkyl compounds (PFAS) in milk using QuEChERS extraction technique following FDA C-010.02 guidelines.
Data and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 1633.
수정된 EPA 537.1을 사용하는 PFAS 검사를 위한 불소화 추출물, 회수율, 추천 여과 제품에 대한 데이터 보기.
수정된 EPA 1633을 사용하는 PFAS 검사를 위한 데이터 및 추천 여과 제품.
모두 보기