주요 문서
SLGS025
Millipore
Millex® MCE syringe filter
0.22 μm pore size syringe filter, 25 mm, hydrophilic MCE membrane, pore size 0.22 μm
동의어(들):
disposable syringe filter, mixed cellulose esters syringe filter, syringe filter
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
공극 크기:
0.22 μm
높이:
25 mm
직경:
25 mm
여과 면적:
4 cm2
용적:
100 mL
무균:
non-sterile
material:
PVC housing
mixed cellulose esters (MCE) membrane
material
PVC housing
mixed cellulose esters (MCE) membrane
Quality Level
무균
non-sterile
제품 라인
Millex®
특징
holdup volume≤ 0.1 mL after air purge
hydrophilic
제조업체/상표
Millex®
파라미터
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
기술
analytical sample preparation: suitable
높이
25 mm
직경
25 mm
여과 면적
4 cm2
용적
100 mL
공극 크기
0.22 μm
입력
sample type aqueous solution(s)
피팅
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet for slip
법적 정보
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3