문서
TMTP01300
Millipore
Polycarbonate Membrane Filter, 5.0 μm Pore Size
Isopore, filter diam. 13 mm, hydrophilic
동의어(들):
Isopore Membrane Filter
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
무균
non-sterile
특징
hydrophilic
제조업체/상표
Isopore
Millipore
파라미터
140 °C max. temp.
250 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
50 L/min-cm2-psi air flow rate
~550 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
필터 직경
13 mm
두께
20 μm
중량 추출물
<1%
refractive index
n/D 1.6
기질
Isopore
공극 크기
5-20 % porosity
5.0 μm pore size
배송 상태
ambient
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
  • Parasitology
  • Chemotaxis
  • Bioassays
  • Cytology
  • Air monitoring
  • Microplastics analysis
주의사항
Possible reduction in flow rates may occur after autoclaving.
법적 정보
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
10-13 - German Storage Class 10 to 13