주요 문서
01343
Sigma-Aldrich
1-Hexanesulfonyl chloride
≥95.0% (GC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)5SO2Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
184.68
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥95.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.459
SMILES string
CCCCCCS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H13ClO2S/c1-2-3-4-5-6-10(7,8)9/h2-6H2,1H3
InChI key
AEHJDQSLTMFLQO-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)