주요 문서
05706
Sigma-Aldrich
DL-allo-Isoleucine
≥99.0%
동의어(들):
(2RS,3SR)-2-Amino-3-methylpentanoic acid, DL-Alloisoleucine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2CH(CH3)CH(NH2)COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
131.17
Beilstein:
1721795
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥99.0%
양식
powder
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
불순물
≤0.6% DL-isoleucine (GC)
색상
white
mp
~285 °C (dec.)
응용 분야
detection
peptide synthesis
SMILES string
CC[C@H](C)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5+/m0/s1
InChI key
AGPKZVBTJJNPAG-CRCLSJGQSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)