주요 문서
20782
Hamilton® GASTIGHT® syringe, 1700 series, removable needle
1705RN, volume 50 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
eCl@ss:
32070500
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
glass body
니들 크기
22s ga (bevel tip)
특징
removable needle RN
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Hamilton 80930
니들 길이
51 mm (2 in.)
용적
50 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)