주요 문서
20781
Hamilton® GASTIGHT® syringe, 1700 series, removable needle
1702RN, volume 25 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
eCl@ss:
32070500
material
clear glass body
stainless steel needle (point style 2)
니들 크기
22s ga (bevel tip)
특징
needle type RN (removable needle)
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Hamilton 80230
니들 길이
51 mm (2 in.)
용적
25 μL
호환성
for use with Agilent/HP 1000 and 1100 LC Autosamplers
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)