주요 문서
24538-U
Hamilton® syringe, 700 series, removable needle
725RN, volume 250 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
동의어(들):
Hamilton® Syringe 725RN, 250UL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
material
stainless steel needle (point style 2)
니들 크기
22s ga (bevel tip)
특징
needle type RN (removable needle)
point style 2
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Hamilton 80730
니들 길이
51 mm (2 in.)
용적
250 μL
호환성
for use with Hamilton 725RN (removable needle)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)