주요 문서
28633-U
Hamilton® 1702N syringe
1702N Slim Line, volume 25 μL, needle size 22s ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.03
material
blunt tip stainless steel (point style 3)
니들 크기
22s ga (blunt tip)
설명
gastight
특징
GASTIGHT® Syringe, Fixed needle
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Hamilton 203075
니들 길이
51 mm (2 in.)
용적
25 μL
호환성
for use with CTC HTS PAL Instruments (HPLC Sampling)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)