주요 문서
327816
Supelco
Polystyrene
analytical standard, for GPC, 2,000,000
동의어(들):
PS
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[CH2CH(C6H5)]n
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
for GPC
Quality Level
양식
fibers
분자량
average Mw 2,000,000 (Typical)
기술
gel permeation chromatography (GPC): suitable
형식
neat
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Polystyrene (for GPC, 2,000,000), a synthetic thermoplastic, is used widely for various applications owing to its properties such as cheap cost, rigidity, low specific weight, high chemical resistance, mechanical flexibility, biocompatibility and good processability.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 3
1 of 3
Weathering of Polymers (1983)