33742
Trizma® base
≥99.5%, crystalline, puriss p.a., aminopeptidase substrate
동의어(들):
2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, THAM, Tris base, Tris(hydroxymethyl)aminomethane, Trometamol
About This Item
추천 제품
제품명
Trizma® base, puriss. p.a., buffer substance, ≥99.5%
설명
aminopeptidase substrate
grade
puriss. p.a.
분석
≥99.5%
양식
crystalline
불순물
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.5% water (Karl Fischer)
무기 잔류물
≤0.05% (as SO4)
색상
white
pH
10.3-10.8 (0.1 M)
유용한 pH 범위
7-9
pKa(25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
168-172 °C
solubility
water: soluble (678 g/l at 20 °C)
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
양이온 미량물
Fe: ≤5 mg/kg
SMILES string
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
For precise applications, use a carefully calibrated pH meter with a glass/calomel combination electrode.
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable