설명
aminopeptidase substrate
Quality Level
제품 라인
BioXtra
분석
≥99.9% (titration)
형태
crystalline
저장 조건
dry at room temperature
불순물
≤0.005% Insoluble matter
무기 잔류물(900 °C)
≤0.01% (as SO4)
손실
≤0.5% loss on drying, 110°C
색상
white
pH
10.5-12.0 (1 M in H2O)
유용한 pH 범위
7-9
pKa(25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M, colorless
water: 678 g/L at 20 °C
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
양이온 미량물
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0001%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
SMILES string
NC(CO)(CO)CO
흡수
≤0.020 at 280 in H2O at 1 M
≤0.025 at 260 in H2O at 1 M
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
특징 및 장점
- Suitable for Cell Membrane permeability studies and for buffer preparation in Biochemical and Molecular Biology Research
- Tested to confirm low levels of heavy metal contamination, ensuring suitability for various applications
- Effective Buffering from pH 7-9 (25 °C) with a pKa of 8.1 (25 °C)
- Tested for the presence of Anionic and Cationic traces
기타 정보
For precise applications, use a carefully calibrated pH meter with a glass/calomel combination electrode.
법적 정보
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
호환 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
관련 콘텐츠
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.